Learn More
(4RS)-4-(2-Metilpropil)pirrolidin-2-ona (4-Isobutilpirrolidin-2-ona; (RS)-Pregabalina Lactama), Mikromol™
Descripción
(4RS)-4-(2-Metilpropil)pirrolidin-2-ona (4-Isobutilpirrolidin-2-ona; (RS)-Lactama de pregabalina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 61312-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pregabalin Imp. A (EP), Pregabalin USP Related Compound C, Pregabalin USP RC C, 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin Related Compound C, Pregabalin Impurity A as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)CC1CNC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-metilpropil)pirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |