Learn More
4-Isobutil-2-pirrolidinona (impureza lactámica de pregabalina (TRC), TRC
Código de producto. 17974725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974725 500 mg 500 miligramos
17914955 50 mg 50 miligramos
17963445 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI786500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61312-87-6
Fórmula molecular C8 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 141.21
Sinónimo 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone, 4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine, 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone, Pregabalin-lactam
Nombre IUPAC 4-(2-metilpropil)pirrolidina-2-una
SMILES CC(C)CC1CNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutyl-2-pyrrolidinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154
Porcentaje de pureza >95%