accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3OOCH3O

CAS RN 613-03-6

IUPAC Nombre: 2,4-bis(acetyloxy)phenyl acetate
Sinónimos: 1,2,4-benzenetriol, triacetate
Peso molecular (g/mol): 252.22
Fórmula molecular: C12H12O6
InChi Key: AESFGSJWSUZRGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados