Learn More
1,2,4-Triacetoxibenceno, 97 %
Código de producto. 11491247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491247 25 g 25 g
11401257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24208.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-03-6
Fórmula molecular C12H12O6
Peso molecular (g/mol) 252.222
Número MDL MFCD00008700
Clave InChI AESFGSJWSUZRGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triacetoxybenzene, benzene-1,2,4-triyl triacetate, hydroxyhydroquinone triacetate, 1,2,4-benzenetriol, triacetate, pyrogallol a, 2-hydroxyhydroquinone triacetate, 1,2,4-benzenetriacetate, unii-903t7h7cp1, triacetate d'hydroxyhydroquinone, 2,4-bis acetyloxy phenyl acetate
PubChem CID 69169
Nombre IUPAC acetato de (3,4-diacetiloxifenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC(=C(C=C1)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triacetoxybenzene
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2138876
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.22
Porcentaje de pureza 97%