Learn More
1,2,4-triacetoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Triacetoxybenzene |
| CAS | 613-03-6 |
| Fórmula molecular | C12H12O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,2,4-Tris(acetoxy)benzene, 2-Hydroxyhydroquinone triacetateHydroxyhydroquinone triacetate, Pyrogallol A, NSC 2149 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1 |
| Nombre IUPAC | acetato de (3,4-diacetiloxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 252.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0634 |