accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONSe

CAS RN 60940-34-3

IUPAC Nombre: 2-phenyl-2,3-dihydro-1,2-benzoselenazol-3-one
Sinónimos: ebselen
Peso molecular (g/mol): 274.19
Fórmula molecular: C13H9NOSe
InChi Key: DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1N([Se]C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (4)
Forma física 
  • (1)
  • (4)
Color 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)