Learn More
2-fenil-1,2-benzoselenazol-3-ona (Ebselen), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one (Ebselen) |
| CAS | 60940-34-3 |
| Fórmula molecular | C13H9NOSe |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, CCG-39161, Ebselen, Lopac E 3520, NSC 639762, PZ 51 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=CC=C1)[Se]2)C3=C2C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-fenil-1,2-benzoselenazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.9849 |