Learn More
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 MG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512281 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
1 options
Código de producto. 10512281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300572500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ebselen
Nombre de nota 99%
CAS 60940-34-3
Punto de fusión 179°C to 184°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H9NOSe
Número MDL MFCD00210937
Cantidad 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Índice Merck 15, 3533
Sinónimo ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
Clave InChI DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
Nombre IUPAC 2-fenil-1,2-benzoselenazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino