accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNOHOOH

CAS RN 6081-61-4

IUPAC Nombre: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Sinónimos: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 239.23
Fórmula molecular: C11H13NO5
InChi Key: GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)