Learn More
N-Benciloxicarbonil-D-serina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11378125 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11378125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08384.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6081-61-4
Fórmula molecular C11H13NO5
Peso molecular (g/mol) 239.227
Número MDL MFCD00063144
Clave InChI GNIDSOFZAKMQAO-SECBINFHSA-N
Sinónimo z-d-ser-oh, n-cbz-d-serine, cbz-d-ser-oh, z-d-serine, n-carbobenzoxy-d-serine, n-carbobenzyloxy-d-serine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, cbz-d-serine, n-benzyloxycarbonyl-d-serine, benzyloxycarbonyl-d-serine
PubChem CID 489184
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-D-serine
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2058313
Rotación óptica −6° (c=7 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza ≥98%