Learn More
N-benciloxicarbonil-D-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-D-serine |
| CAS | 6081-61-4 |
| Fórmula molecular | C11H13NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-serine, D-N-carboxy-Serine N-Benzyl ester, (Carbobenzyloxy)-D-serine, N-(Benzyloxycarbonyl)-D-serine, N-Carbobenzoxy-D-serine, N-Carbobenzyloxy-D-serine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 239.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0794 |