accessibility menu, dialog, popup

UserName

BH3CCH3OSOOFFF

CAS RN 60669-69-4

IUPAC Nombre: dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate
Sinónimos: dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 274.11
Fórmula molecular: C9H18BF3O3S
InChi Key: FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Forma física 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados