Learn More
Trifluorometanosulfonato de dibutilboro, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 12357093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12357093 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 12357093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214141000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 60-29-7
Color Naranja a amarillo
Densidad 0.8150g/mL
Temperatura de inflamación −40°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H18BF3O3S
Fórmula lineal CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Número MDL MFCD00009669
Cantidad 100 mL
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Gravedad específica 0.815
Sinónimo dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC dibutilboranilo trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 274.11
PubChem CID 2724243
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethylether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.