Learn More
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10525773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10525773 10 g 10 g
10015792 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379000100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60669-69-4 , 60-29-7
Fórmula molecular C9H18BF3O3S
Peso molecular (g/mol) 274.11
Número MDL MFCD00009669
Clave InChI FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
PubChem CID 2724243
Nombre IUPAC dibutilboranilo trifluorometanosulfonato
SMILES CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Color Naranja a amarillo
Densidad 0.8150g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Cantidad 10 g
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solution
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.