CAS RN 603139-19-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
MK-0822, TRC
CAS: 603139-19-1 Fórmula molecular: C25 H27 F4 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 525.5588 Sinónimo: MK-0822;N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-N2-{(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]ethyl}-L-leucinamide, Odanacatib Nombre IUPAC: (2S)-N-(1-cianociclopropil)-4-fluoro-4-metil-2-[[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4-(4-metilsulfonilfenil)fenil]etil]amino]pentanamida SMILES: CC(C)(F)C[C@H](N[C@@H](c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)C(=O)NC3(CC3)C#N
2
Odanacatib, MedChemExpress
MedChemExpress Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.