Learn More
MK-0822, TRC
Código de producto. 18072820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072820 10 mg 10 miligramos
18062620 100 mg 100 miligramos
18050020 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42501510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603139-19-1
Fórmula molecular C25 H27 F4 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 525.5588
Sinónimo MK-0822;N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-N2-{(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]ethyl}-L-leucinamide, Odanacatib
Nombre IUPAC (2S)-N-(1-cianociclopropil)-4-fluoro-4-metil-2-[[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4-(4-metilsulfonilfenil)fenil]etil]amino]pentanamida
SMILES CC(C)(F)C[C@H](N[C@@H](c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)C(=O)NC3(CC3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-N-(1-cyanocyclopropyl)-4-fluoro-4-methyl-2-[((1S)-2,2,2-trifluoro-1-[4-(4-methylsulfonylphenyl)phenyl]ethyl)amino]pentanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27F4N3O3S/c1-23(2,26)14-20(22(33)32-24(15-30)12-13-24)31-21(25(27,28)29)18-6-4-16(5-7-18)17-8-10-19(11-9-17)36(3,34)35/h4-11,20-21,31H,12-14H2,1-3H3,(H,32,33)/t20-,21-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.1709