Learn More
Odanacatib, MedChemExpress
Código de producto. 16455747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455747 5 mg 5 miligramos
16454316 100 mg 100 miligramos
16453008 10 mg 10 miligramos
16449576 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100425mg
MedChemExpress Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Odanacatib
CAS 603139-19-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27F4N3O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo MK-0822
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.57 mM)
SMILES N#CC1(NC([C@@H](N[C@H](C(F)(F)F)C2=CC=C(C3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3)C=C2)CC(C)(F)C)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 525.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.56
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism