CAS RN 603-41-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Desacetil Bisacodilo, TRC
CAS: 603-41-8 Fórmula molecular: C18 H15 N O2 Peso molecular (g/mol): 277.32 Sinónimo: 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol,4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol,Sodium Picosulfate Imp. B (EP),Bisacodyl Imp. A (EP),Bisacodyl-desacetyl Nombre IUPAC: 4-[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetilfenol SMILES: Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
2
4,4'-(piridin-2-ilmetilen)difenol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.