Learn More
Desacetil Bisacodilo, TRC
Código de producto. 30011709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011709 250 mg 250 miligramos
30009171 500 mg 500 miligramos
17939634 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-41-8
Fórmula molecular C18 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 277.32
Sinónimo 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl Imp. A (EP), Bisacodyl-desacetyl
Nombre IUPAC 4-[(4-hidroxifenil)-piridina-2-ilmetilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1103
Porcentaje de pureza >95%