accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClNNCl

CAS RN 60168-88-9

IUPAC Nombre: (2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)(pyrimidin-5-yl)methanol
Sinónimos: BLOC rimidin epa pesticide chemical code 206600 compound 56722 fenarimol rubigan 12 rc rubigan 12 RC caswell no. 207AA fenarimol (iso) rubigan-4
Peso molecular (g/mol): 331.2
Fórmula molecular: C17H12Cl2N2O
InChi Key: NHOWDZOIZKMVAI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(C1=CN=CN=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados