Learn More
Fenarimol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenarimol |
| CAS | 60168-88-9 |
| Fórmula molecular | C17 H12 Cl2 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinemethanol, α-(2-chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)-, α-(2-Chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Fenarimol, EL 222, Fenari, Fenarimol, Rubigan, Rubigan SC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12Cl2N2O/c18-14-7-5-12(6-8-14)17(22,13-9-20-11-21-10-13)15-3-1-2-4-16(15)19/h1-11,22H |
| SMILES | OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenilo)-(4-clorofenilo)-pirimidina-5-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 331.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0327 |