accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONO

CAS RN 59776-88-4

IUPAC Nombre: methyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Sinónimos: methyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 157.17
Fórmula molecular: C7H11NO3
InChi Key: HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CN1CCCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados