Learn More
(2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo, Mikromol™
Descripción
(2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 59776-88-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. B (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid methyl ester, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid methyl ester, 1-(Methoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, 2-Ketopyrrolidine-1-acetic acid methyl ester, Methyl 2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Methyl 2-pyrrolidinon-1-ylacetate, Methyl 2-pyrrolidone-1-acetate, Piracetam Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CN1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo |
| Mostrar más |