Learn More
Metil 2-Oxo-1-pirrolidiaceato, TRC
Código de producto. 30008858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008858 5 g 5 g
30004081 10 g 10 g
17983875 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3210655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59776-88-4
Fórmula molecular C7 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Sinónimo Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. B (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid methyl ester, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid methyl ester, 1-(Methoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, 2-Ketopyrrolidine-1-acetic acid methyl ester, Methyl 2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Methyl 2-pyrrolidinon-1-ylacetate, Methyl 2-pyrrolidone-1-acetate
Nombre IUPAC Metilo 2-(2-oxopirrolidina-1-il)acetato
SMILES COC(=O)CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0739
Porcentaje de pureza >95%