Learn More
Acetato de metilo (2-oxopirrolidin-1-ilo), LoGiCal
Código de producto. 30461133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461133 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461133 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0083.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
CAS 59776-88-4
Nombres de analitos o componentes Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. B (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid methyl ester, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid methyl ester, 1-(Methoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, 2-Ketopyrrolidine-1-acetic acid methyl ester, Methyl 2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Methyl 2-pyrrolidinon-1-ylacetate, Methyl 2-pyrrolidone-1-acetate, Piracetam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 2-(2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 157.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0739 g/mol