accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3NNONH(S)OHN(R)(R)SCH3CH3(S)NOOOOO

CAS RN 59703-84-3

IUPAC Nombre: sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Sinónimos: sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonylamino)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 539.54
Fórmula molecular: C23H26N5NaO7S
InChi Key: WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
SMILES: [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)