Learn More
Melford Piperacilina, sal sódica
Descripción
La sal sódica de piperacilina es de amplio espectro.β antibiótico -lactámico.
La sal sódica de piperacilina es de amplio espectro.β antibiótico -lactámico. La piperacilina pertenece a la clase de penicilinas de espectro extendido e inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Lo logra uniéndose a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP), enzimas involucradas en las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esta interferencia produce inestabilidad estructural y eventual lisis celular.
La sal sódica de piperacilina se puede utilizar para estudiar patrones de susceptibilidad a los antibióticos o como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperacillin, Sodium Salt |
| CAS | 59703-84-3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C23H26N5NaO7S |