Learn More
Piperacillin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16478716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1286
MedChemExpress Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.
Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperacillin sodium
Forma física Solid
CAS 59703-84-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N5NaO7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sodium piperacillin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (185.34 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3C(C(N(CC)CC3)=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 539.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.54
Porcentaje de pureza 98.01%