Learn More
Sal sódica con piperacilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433652 10 g 10 g
11413652 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215626810
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 59703-84-3
Fórmula molecular C23H26N5NaO7S
Peso molecular (g/mol) 539.54
Número MDL MFCD00917471
Clave InChI WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Sinónimo Sodium Piperacillin, Pipracil
PubChem CID 23666879
ChEBI CHEBI:8233
SMILES [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Piperacillin Sodium Salt
Tipo Piperacillin Sodium Salt
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC sodio (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-fenilacetamido]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.5
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperacillin Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin SodiumSalt
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.