accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 581-47-5

IUPAC Nombre: 2,4'-bipyridine
Sinónimos: (4-pyridyl)-2-pyridine
Peso molecular (g/mol): 156.19
Fórmula molecular: C10H8N2
InChi Key: RMHQDKYZXJVCME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(N=C1)C1=CC=NC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados