Learn More
2,4'-bipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-Bipyridine |
| CAS | 581-47-5 |
| Fórmula molecular | C10H8N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H |
| SMILES | c1ccc(nc1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 2-piridin-4-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0687 |