Learn More
2,4'-Bipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-Bipyridine |
| Punto de fusión | 59°C to 63°C |
| Punto de ebullición | 281°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN2811 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |