Learn More
2,4'-bipiridina, TRC
Código de producto. 30342257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342257 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30342257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5921835G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-Bipyridine
CAS 581-47-5
Fórmula molecular C10H8N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H
SMILES c1ccc(nc1)c2ccncc2
Nombre IUPAC 2-piridin-4-ilpiridina
Peso molecular (g/mol) 156.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687