accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClClClCl

CAS RN 58-90-2

IUPAC Nombre: 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Sinónimos: chlorophenols
Peso molecular (g/mol): 231.88
Fórmula molecular: C6H2Cl4O
InChi Key: VGVRPFIJEJYOFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados