Learn More
2,3,4,6-tetraclorofenol 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327688 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327688 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17374600ME1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
CAS 58-90-2
Nombres de analitos o componentes 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H2 Cl4 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetraclorofenol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 231.89
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.886 g/mol