Learn More
2,4,5,6-tetraclorofenol (contiene 10% de pentaclorofenol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol |
| CAS | 58-90-2 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl4 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenol','2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetraclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 231.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.886 |