Learn More
Mezcla de ácidos CLP 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309905 5 x 5 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30309905 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRESY09000023DI
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Pentachlorophenol∣Phenol
CAS 58-90-2, 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5
Nombres de analitos o componentes 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Pentachlorophenol∣Phenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 5 x 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2-Chlorophenol 1000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 μg/mL∣2-Methylphenol 1000 μg/mL∣2-Nitrophenol 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 1000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Benzoic acid 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL∣Phenol 1000 μg/mL