accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58-05-9

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)