Learn More
Ácido fólico, TRC
Código de producto. 30137272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137272 1 mg 1 miligramo
30008829 5 mg 5 miligramos
30011114 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137272 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF6803401MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-05-9
Fórmula molecular C20H23N7O7
Peso molecular (g/mol) 473.45
Sinónimo 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid, 5-Formyltetrahydrofolic Acid, 5-Formyltetrahydropteroylglutamic Acid, CF, Folinic Acid, Folinic acid-SF, Kunyrin, Leucal, Leucoverin, Leucovorin, N5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic Acid, N5-Formyl-THF, N5-Formyltetrahydrofolic Acid, Welcovorin, l-Leucovorin, (2S)-2-(4-(((2-Amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic Acid
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N2C=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Folinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32)/t12?,13-/m0/s1
Cantidad 1 mg
Porcentaje de pureza >95%