Learn More
Folinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16467366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16467366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16467366
Marca: Medchem Express HY17556
MedChemExpress Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinic acid
Forma física Solid
CAS 58-05-9
Color Light Green
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N7O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo leucovorin
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (528.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2N(C=O)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 473.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Porcentaje de pureza 98.36%