CAS RN 574-42-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(Bis(difenimetil)éter), TRC
CAS: 574-42-5 Fórmula molecular: C26 H22 O Peso molecular (g/mol): 350.45 Sinónimo: [Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene,Bis(diphenylmethyl) Ether,Dimenhydrinate Imp. K (EP) Nombre IUPAC: [benzhidroxi(fenil)metil]benceno SMILES: O(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
2
[Oxibis(metanotriil)]tetrabenceno (bis(difenilmetil) éter), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.