Learn More
[Oxibis(metanotriil)]tetrabenceno (bis(difenilmetil) éter), Mikromol™
Descripción
[Oxibis(metanotriil)]tetrabenceno (bis(difenilmetil) éter)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| CAS | 574-42-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H22 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimenhydrinate Imp. K (EP), Modafinil USP Related Compound D, Modafinil USP RC D, [Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene, Bis(diphenylmethyl) Ether, Modafinil Related Compound D, Dimenhydrinate Impurity K, Dimenhydrinate Impurity K, Ebastine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H |
| SMILES | O(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | [benzhidriloxi(fenil)metil]benceno |
| Mostrar más |