accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNH2H2N

CAS RN 5637-42-3

IUPAC Nombre: N''-(4-cyanophenyl)guanidine
Sinónimos: N''-(4-cyanophenyl)guanidine
Peso molecular (g/mol): 160.18
Fórmula molecular: C8H8N4
InChi Key: BTDGLZSKNFJBER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)C#N
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)