Learn More
N-(4-cianofenil)guanidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15430968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430968 250 mg 250 miligramos
15410968 1 g 1 g
15420968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54761.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5637-42-3
Fórmula molecular C8H8N4
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD16251323
Clave InChI BTDGLZSKNFJBER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-cyanophenyl guanidine, n-4-cyanophenyl guanidine, 2-4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenyl guanidine, 4-cyanophenylguanidine
PubChem CID 17747914
Nombre IUPAC 2-(4-cianofenil)guanidina
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Cyanophenyl)guanidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%