Learn More
N-(4-cianofenil)guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Cyanophenyl)guanidine |
| CAS | 5637-42-3 |
| Fórmula molecular | C8H8N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N4/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)12-8(10)11/h1-4H,(H4,10,11,12) |
| SMILES | NC(=N)Nc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cianofenil)guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0749 |