accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3ONOHN(R)(R)SNOOOONH2OO(Z)

CAS RN 56238-63-2

IUPAC Nombre: sodium (6R,7R)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Sinónimos: sodium (6R,7R)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 446.37
Fórmula molecular: C16H15N4NaO8S
InChi Key: URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
SMILES: [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CC=CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)