Learn More
Cefuroxime sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
135.65€ - 493.00€
| CAS | 56238-63-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H15N4NaO8S |
| Peso molecular (g/mol) | 446.366 |
| Número MDL | MFCD09878727 |
| Clave InChI | URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M |
| PubChem CID | 133687825 |
| Nombre IUPAC | sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMILES | CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15488589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66999.03 |
1g |
150.00€ 135.65€ / 1 g Ahorro 14.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15498589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66999.06 |
5g |
493.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 56238-63-2 | |
| 446.366 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N4NaO8S | |
| MFCD09878727 | |
| 133687825 | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] |
Especificaciones
| Cefuroxime sodium salt | |
| White to Yellow | |
| MFCD09878727 | |
| Freely soluble in water | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 446.366 | |
| 446.37 |
| 56238-63-2 | |
| C16H15N4NaO8S | |
| 14,1954 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 133687825 | |
| 95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 260-073-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
- Cefuroxime sodium salt
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Cefuroxime sodium salt