Learn More
Cefuroxime sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16412329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16412329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1256
MedChemExpress Cefuroxime sodium is an orally active second-generation cephalosporin antibiotic with increased stability to β-lactamase. Cefuroxime sodium has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefuroxime sodium is an orally active second-generation cephalosporin antibiotic with increased stability to β-lactamase. Cefuroxime sodium has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifications
Nombre del producto químico o material Cefuroxime sodium
Forma física Solid
CAS 56238-63-2
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N4NaO8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CC=CO3)=N\OC)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 446.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.37
Porcentaje de pureza 99.08%