CAS RN 56153-60-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2-Clorofenil)difenilmetano, TRC
CAS: 56153-60-7 Fórmula molecular: C19 H15 Cl Peso molecular (g/mol): 278.78 Sinónimo: (2-Chlorophenyl)diphenylmethane,1-Chloro-2-(diphenylmethyl)benzene Nombre IUPAC: 1-benzhidril-2-clorobenceno SMILES: Clc1ccccc1C(c2ccccc2)c3ccccc3
2
(2-clorofenil)difenilmetano, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.