Learn More
(2-clorofenil)difenilmetano, Mikromol™
Código de producto. 30052461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052461 25 mg 25 miligramos
30049301 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052461 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-clorofenil)difenilmetano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethane
CAS 56153-60-7
Nombres de analitos o componentes (2-Chlorophenyl)diphenylmethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H15 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2-Chlorophenyl)diphenylmethane
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-benzhidril-2-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 278.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0862 g/mol